Print…
5-Bromonicotinohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26793-1G OR26793-5G
APOSOR26793-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26793-1G APOSOR26793-5G
5-Bromonicotinohydrazide
5-Bromonicotinohydrazide
Fórmula: C₆H₆BrN₃O
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173916
Número CAS: 112193-41-6