Print…
5-Bromonicotinoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26792-1G OR26792-5G
APOSOR26792-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26792-1G APOSOR26792-5G
5-Bromonicotinoyl chloride
5-Bromonicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClNO
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173853
Número CAS: 39620-02-5
UN: 3261
ADR: 8,II