Print…
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Hydroxybut-4-yl)anisole
OR2659-100G OR2659-10G
APOSOR2659-100GEA 343 EUR
APOSOR2659-100G APOSOR2659-10G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002972
Número CAS: 52244-70-9