Print…
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 0 EUR
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Fórmula: C7H8N2O3
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179573
Número CAS: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4