Print…
3-Methoxybenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2656-5G OR2656-250MG
APOSOR2656-5GEA 255 EUR
APOSOR2656-5G APOSOR2656-250MG
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704579
Número CAS: 58734-57-9