Print…
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₀BNO₃
Peso Molecular: 249.12 g/mol
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795657
Número CAS: 461699-81-0