Print…
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016869
Número CAS: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8