Print…
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26420-100G OR26420-25G OR26420-5G
APOSOR26420-100GEA 0 EUR
APOSOR26420-100G APOSOR26420-25G APOSOR26420-5G
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 94…96 °C
Densidade: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001283
Número CAS: 1559-02-0