Print…
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 0 EUR
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
2-Methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 248…250 °C
Densidade: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004611
Número CAS: 612-16-8