Print…
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2638-5G OR2638-1G OR2638-10G
APOSOR2638-5GEA 165 EUR
APOSOR2638-5G APOSOR2638-1G APOSOR2638-10G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00523648
Número CAS: 6331-71-1