Print…
1,3-Adamantanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dihydroxyadamantane
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 87 EUR
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Peso Molecular: 168.24 g/mol
Ponto de Fusão: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154013
Número CAS: 5001-18-3