Print…
Cyclooctane-1,5-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 724 EUR
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Peso Molecular: 140.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101719
Número CAS: 1489-74-3