Print…
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 0 EUR
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09750531
Número CAS: 352707-76-7