Print…
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 574 EUR
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Fórmula: C₈H₁₇Cl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101612
Número CAS: 6111-88-2