Print…
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 116 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 84…85 °C/5mmHg
Densidade: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101211
Número CAS: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III