Print…
3-Ethynylaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
OR2625-25G OR2625-5G OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2625-25G APOSOR2625-5G APOSOR2625-100G
3-Ethynylaniline 99%
3-Ethynylaniline
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 92…93 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 27
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014779
Número CAS: 54060-30-9
UN: 1993
ADR: 3 III