Print…
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 21.9 EUR
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000178
Número CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II