Print…
1,2-Diiodoethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 174 EUR
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodoethane 97%
1,2-Diiodoethane
Fórmula: C₂H₄I₂
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Densidade: 2,132 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001093
Número CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5