Print…
5-Quinolineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-5-ylboronic acid
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095058
Número CAS: 355386-94-6