Print…
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 0 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Fórmula: C₁₁H₉NO₃
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100119
Número CAS: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6