Print…
5-Aminoindan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26184-250MG OR26184-50MG
APOSOR26184-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR26184-250MG APOSOR26184-50MG
5-Aminoindan-1-one
5-Aminoindan-1-one
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.177 g/mol
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099466
Número CAS: 3470-54-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III