Print…
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Allyl-2,4-dihydro-5-(pyridin-2-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
OR26180-1G OR26180-250MG
APOSOR26180-1GEA 149 EUR
APOSOR26180-1G APOSOR26180-250MG
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fórmula: C₁₀H₁₀N₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03945742
Número CAS: 91813-63-7