Print…
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₂
Peso Molecular: 136.9442 g/mol
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03095364
Número CAS: 579476-63-4