Print…
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 0 EUR
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Fórmula: C₉H₈N₂O
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005281
Número CAS: 10041-02-8