Print…
8-Iodo-1-naphthoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR26125-1G OR26125-250MG
APOSOR26125-1GEA 0 EUR
APOSOR26125-1G APOSOR26125-250MG
8-Iodo-1-naphthoic acid
8-Iodo-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 13577-19-0