Print…
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26105-100G OR26105-500G
APOSOR26105-100GEA 0 EUR
APOSOR26105-100G APOSOR26105-500G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Fórmula: C₅H₈N₂O
Ponto de Fusão: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067008
Número CAS: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2