Print…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
OR26026-100G OR26026-25G
APOSOR26026-100GEA 0 EUR
APOSOR26026-100G APOSOR26026-25G
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Peso Molecular: 275.14 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000202
Número CAS: 135-73-9
UN: 3261
ADR: 8 II