Print…
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2602-1G OR2602-250MG OR2602-500MG OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA 348 EUR
APOSOR2602-1G APOSOR2602-250MG APOSOR2602-500MG APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 100…101 °C/0,37mmHg
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02066307
Número CAS: 7428-99-1