Print…
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 132 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Fórmula: C₁₀H₆ClNS
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052508
Número CAS: 23799-60-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III