Print…
5-Methylbenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 29 EUR
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene
5-Methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de ebulição: 71…73 °C/0,6mmHg
Ponto de Fusão: 32…37 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052509
Número CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2