Print…
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 77 EUR
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₆BrClS
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173769
Número CAS: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III