Print…
STAT3 Inhibitor V, Stattic 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26006-1G OR26006-500MG OR26006-5G
APOSOR26006-1GEA 184 EUR
APOSOR26006-1G APOSOR26006-500MG APOSOR26006-5G
STAT3 Inhibitor V, Stattic 95%
STAT3 Inhibitor V, Stattic
Fórmula: C₈H₅NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173799
Número CAS: 19983-44-9