Print…
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26005-1G OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA 27.7 EUR
APOSOR26005-1G APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Fórmula: C₈H₆O₂S
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052178
Número CAS: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III