Print…
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 0 EUR
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Ponto de ebulição: 120…125 °C
Ponto de Fusão: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024875
Número CAS: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8,III