Print…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09414724
Número CAS: 1000018-56-3