Print…
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25978-1G OR25978-250MG OR25978-5G
APOSOR25978-1GEA 27.7 EUR
APOSOR25978-1G APOSOR25978-250MG APOSOR25978-5G
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₄S
Ponto de Fusão: 135…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02323211
Número CAS: 465515-31-5