Print…
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 21.9 EUR
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02068386
Número CAS: 58123-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III