Print…
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 60.9 EUR
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Fórmula: C5H5NO2S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08060736
Número CAS: 61291-21-2