Print…
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 174 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407357
Número CAS: 93041-45-3