Print…
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25955-1G OR25955-250MG OR25955-500MG OR25955-5G
APOSOR25955-1GEA 157 EUR
APOSOR25955-1G APOSOR25955-250MG APOSOR25955-500MG APOSOR25955-5G
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃S
Peso Molecular: 202.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06256825
Número CAS: 41306-29-0