Print…
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Peso Molecular: 176.1720 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407310
Número CAS: 26663-77-4