Print…
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Fórmula: C₇H₅NO₂
Ponto de Fusão: 199…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00183939
Número CAS: 26956-43-4