Print…
5-Acetyl-2-chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 0 EUR
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Fórmula: C₇H₆ClNO
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407343
Número CAS: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III