Print…
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 200 EUR
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, Grau técnico
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086209
Número CAS: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III