Print…
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 301 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07376841
Número CAS: 132521-70-1