Print…
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 136 EUR
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₄S
Peso Molecular: 200.21 g/mol
Ponto de Fusão: 268…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007564
Número CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5