Print…
4-Iodopyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 0 EUR
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Fórmula: C₅H₄IN
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093937
Número CAS: 15854-87-2