Print…
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.2 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BCl₂NO₂
Peso Molecular: 191.81 g/mol
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798254
Número CAS: 847664-64-6