Print…
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 125 EUR
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Fórmula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 199.04 g/mol
Ponto de ebulição: 301
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006720
Número CAS: 2213-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III