Print…
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 206 EUR
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BBrClNO₂
Peso Molecular: 236.26 g/mol
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09037486
Número CAS: 1072944-19-4